L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Laboratory grinding mill, MultiDrive basic
Fournisseur: IKA
25002638
412-0322EA 3759 EUR InStock
412-0322
Laboratory grinding mill, MultiDrive basic
Broyeurs
Regardless of whether samples are hard, soft or fibrous this MultiDrive crusher can perform a wide range of crushing tasks involving coarse and fine crushing. MultiDrive basic is ideal to mix or grind the samples.
  • Excellent crushing performance is guaranteed by a combination of variable rotational speeds
  • USB interface available for easy actuation and documentation respectively
  • Stainless steel cutter/beater
  • Hard metal cutter/beater for milling chamber
  • Brushless motor
  • In combination with the milling chamber MI 250 MultiDrive basic replaces M 20 mill
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité