Broyeur d'analyse, A 11 basic
Fournisseur: IKA
2900000 2900002
412-1111EA 2802 EUR InStock
412-1111 432-0027
Broyeur d'analyse, A 11 basic
Broyeurs
Ce broyeur assure deux types de broyage différents: broyage par impact de substances dures, cassantes ou non élastiques au moyen d'un fléau en acier inoxydable pour des échantillons d'une dureté Mohs maximale de 6, ou broyage par découpage pour des substances tendres et fibreuses à l'aide d'un couteau à lame en option.
  • Deux types de broyage: impact et découpage
  • Pour substances humides et gluantes facilité en ajoutant de l'eau
  • Cuve en ETFE et fibres de verre renforcées utilisable avec de l'azote liquide pour fragiliser les substances à broyer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP43.
Information de livraison: Fourni avec cuve de broyage 80 ml et fléau pour broyage par impact mais sans couteau à lame. Divers accessoires disponibles à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité