Broyeur universel, M 20
Fournisseur: IKA
1603600 1603609
412-1120EA 7550 EUR InStock
412-1120 412-1103
Broyeur universel, M 20
Broyeurs
Broyeurs à cuve en acier inoxydable parfaitement adaptés au broyage sec de substances dures et cassantes.
  • Deux cuves de broyage peuvent être utilisées en alternance avec le même moteur
  • La cuve à double paroi peut être refroidie à l'eau au moyen de deux tubulures
  • Cuve amovible facile à nettoyer
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Information de livraison: fourni avec un couteau à lame M21. Une gamme d'accessoires est disponible, à commander séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité