Broyeur à mortier, RM 200
Fournisseur: Retsch GmbH
20.455.0001
412-2909EA 6170 EUR InStock
412-2909
Broyeur à mortier, RM 200
Broyeurs
Le broyeur à mortier RM 200 permet de broyer des substances inorganiques et organiques jusqu'à la finesse requise pour les analyses. Il permet de mélanger et d'homogénéiser des poudres, suspensions et pâtes, et est parfaitement adapté au concassage uniforme des produits homéopathiques et pharmaceutiques. Selon l'échantillon, le broyeur RM 200 peut traiter des quantités comprises entre 10 ml et 190 ml environ.
  • Broyage en conditions humides, sèches et cryogéniques
  • Résultats reproductibles grâce à la pression ajustable du pilon et du grattoir
  • Remplacement facile, sans outil, du pilon et du mortier
  • Cuve de broyage fermée et hermétique à la poussière, avec fenêtres
  • Grand choix de matériaux pour un broyage exempt de contamination
* Depending on feed material and instrument configurations/settings
Informations de commande: pilons et mortiers à commander séparément.
Attention: * En fonction du matériau et de la configuration/du paramétrage de l'instrument
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité