Éthanol (non taxé), anhydre, testé selon les spécifications Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
41322-1L
41322-1LEA 124 EUR InStock
41322-1L
Éthanol (non taxé), anhydre, testé selon les spécifications Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Point d'ébullition: 78-79 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -115 °C
Densité: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Density 1.59 (vs air)
Appearance complying
Appearance of the solution complying
Assay Min. 99.5 Vol.%
Density (D 20/20) 0.790 - 0.793
Identity (IR) complying
Acidity or alkalinity complying
Non-volatile matter Max. 25 ppm
Residual solvents complying
Volatile impurities (GC) complying
Acetaldehyde & Acetale (GC) Max. 10 ppm
Benzene (GC) Max. 2 ppm
Methanol (GC) Max. 200 ppm
Sum all contaminations (GC) Max. 300 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.40
Absorbance 250-260 nm Max. 0.30
Absorbance 270-340 nm Max. 0.10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité