Phénéthylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
41346-5ML-F
41346-5ML-FEA 104 EUR InStock
41346-5ML-F
Phénéthylamine, Supelco®
Phénéthylamine
Formule: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.9639 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008184
Numéro CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
ONU: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aecd7a7f6e8af8a640f0a4e13019453b8515157&vid=d3dfc0e3c807bdeb2f3bd974626208e728a6019e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité