Gadolinium(III) isopropoxide ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Gadolinium(III) i-propoxide
41377.03
41377.03EA 255 EUR InStock
41377.03
Gadolinium(III) isopropoxide ≥99% (base métaux)
Gadolinium(III) isopropoxide
Purity: 99% CAS No.: 14532-05-9 Molecular Formula: C9H21GdO3 Formula Weight: 334.51 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white Solubility: Soluble in anhydrous 2-propanol, toluene UN No.: UN2925 MDL No.: MFCD00144381
Applications: Sol-Gel synthesis of gadolinium compounds
Formule: C₉H₂₁GdO₃
MW: 334,514 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144381
Numéro CAS: 14532-05-9
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité