Lactophenol-picric acid solution_SC, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Picric acid-lactophenol solution
41506-100ML-F
41506-100ML-FEA 44 EUR InStock
41506-100ML-F
Lactophenol-picric acid solution_SC, Sigma-Aldrich®
Lactophenol-picric acid
Picric acid (2,4,6-trinitrophenol) has antibacterial as well as antifungal properties. It stains the fungal spores and hyphae a pale to dark yellow color.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 8 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité