Organic reference standard, Palatinose hydrate, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
41556-100MG
41556-100MGEA 73.8 EUR InStock
41556-100MG
Organic reference standard, Palatinose hydrate, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Palatinose is a disaccharide having an α(1→6) linkage between D-glucose and D-fructose and is similar to sucrose in its physicochemical properties. It is produced from sucrose in some bacteria by the action of sucrose isomerase. In mammalian gut, palatinose is hydrolysed and absorbed much more slowly than sucrose.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b0edc6707323d3c5c2c0487e333649a008cbc27&vid=71689a102613457a48373941aaf557bba4bfe19c&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité