Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41558.FF
41558.FFEA 348 EUR InStock
41558.FF
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en feuilles, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Lanthane
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-91-0 Physical Form: ≈0.39g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Appearance: Gray to silver UN No.: 3208 MDL No.: MFCD00011066
Formule: La
MW: 138,91 g/mol
Point d'ébullition: 3464 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 920 °C
Densité: ∼6.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011066
Numéro CAS: 7439-91-0
EINECS: 231-099-0
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité