Béryllium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41613.FF
41613.FFEA 802 EUR InStock
41613.FF
Béryllium ≥99.5% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Béryllium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-41-7 Molecular Formula: Not vacuum tight Physical Form: ≈0.058g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless
Formule: Be
Point d'ébullition: 2970 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1278 °C
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134032
Numéro CAS: 7440-41-7
EINECS: 231-150-7
Merck Index: 12,01201
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité