Platine ≥99.95% (base métaux), feuille fine, dur, Epaisseur: 0.00125 mm (0.00005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
41632.FF
41632.FFEA 1640 EUR InStock
41632.FF
Platine ≥99.95% (base métaux), feuille fine, dur, Epaisseur: 0.00125 mm (0.00005 in)
Platine
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: Not certified pinhole free Physical Form: ≈0.017g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless
Formule: Pt
Point d'ébullition: 3827 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1769 °C
Densité: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité