Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

41637.FF
41637.FFEA 569 EUR InStock
41637.FF
Bismuth ≥99.999% (base métaux), en feuilles, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Bismuth
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033


Formule: Bi
Point d'ébullition: 1490 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271…272 °C
Densité: 9.78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134033
Numéro CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Merck Index: 12,01297
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité