Organic reference standard, all-trans-Astaxanthin, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
41659-1MG
41659-1MGEA 304 EUR InStock
41659-1MG
Organic reference standard, all-trans-Astaxanthin, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Astaxanthin is a potent carotenoid antioxidant found in marine algae, red yeast and many other plant and animal sources. Animal studies indicate that it reduces blood glucose and ameliorates several parameters of the diabetic metabolic syndrome.
It improves blood flow and vascular tone in models of hypertension. In vitro studies indicate that it upregulates connexin 43 and thus, may be chemopreventive against cancer.
Conditionnement: Bottomless glass bottle contents are inside inserted with fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d602cb5efc65b9602c12890303aee2f34406a32&vid=6d602cb5efc65b9602c12890303aee2f34406a32&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité