Specpure® Multi Ion Anion IC Standard Solution in H₂O
Fournisseur: Thermo Scientific
41694.AE
41694.AEEA 271 EUR InStock
41694.AE
Specpure® Multi Ion Anion IC Standard Solution in H₂O
Étalons Étalons anioniques Standards anioniques à plusieurs éléments
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00144813
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité