Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaCl) Specpure® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
41696.AEEA 141 EUR InStock
41696.AE
Sodium solution standard, 1,000 mg/L Na dans l'eau (de NaCl) Specpure® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
Molecular Formula: NaCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00044631
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité