Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41708.06
41708.06EA 185 EUR InStock
41708.06
Tritellurure de diarsenic ≥99.999% (base métaux)
Tritellurure de diarsenic
Purity: 99.999% CAS No.: 12044-54-1 Molecular Formula: As2Te3 Formula Weight: 532.64 Physical Form: -160 Mesh Powder Density: 6.50 Melting Point: 381° UN No.: 1557 MDL No.: MFCD00014167
Formule: As₂Te₃
Point de fusion: 381 °C
Densité: 6.50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014167
Numéro CAS: 12044-54-1
EINECS: 234-955-1
ONU: 1557
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité