Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Silicon monoxide, Silicon oxide
41710.22
41710.22EA 225 EUR InStock
41710.22
Silicium (II) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Silicium (II) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 10097-28-6 Molecular Formula: SiO Formula Weight: 44.09 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 2.13 Melting Point: 1702° Boiling Point: 1880° Merck Reference: 14,8496 MDL No.: MFCD00151536
For vacuum deposition
Formule: SiO
MW: 44,08 g/mol
Point d'ébullition: 1880 °C
Point de fusion: >1702 °C
Densité: 2.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151536
Numéro CAS: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 14,8496
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité