N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (Dimethylamino)trimethylsilane, Trimethylsilyldimethylamine, N,N-Dimethyltrimethylsilylamine, TMSDMA, N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, N,N-Dimethylaminotrimethylsilane, Pentamethylsilylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
41716-5ML
41716-5MLEA 98.2 EUR InStock
41716-5ML
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine, Supelco®
N,N-Diméthyl-1,1,1-triméthylsilylamine
Formule: C₅H₁₅NSi
MW: 117,27 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0.7466 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008297
Numéro CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7c32e581df367a38c90b1ec731912162d67b0a3&vid=d4938f964bfbb93851e7a95c8e982a1e044d9a58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité