Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Fournisseur: Thermo Scientific
41730.AE
41730.AEEA 322 EUR InStock
41730.AE
Specpure® Interference Check Standard AB(ICS-AB) Solution
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00147272
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité