Anhydride phtalique 99.0-100.2% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41771.36
41771.36EA 66.6 EUR InStock
41771.36
Anhydride phtalique 99.0-100.2% ACS
Anhydride phtalique
Purity: 99.0-100.2% CAS No.: 85-44-9 Molecular Formula: C6H4(CO)2O Formula Weight: 148.12 Flash Point: 152°(305°F) Physical Form: Flaky Crystals Density: 1.53 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Weak, characteristic Melting Point: 131-133° Boiling Point: 295° subl. Beilstein Reference: 118515 Merck Reference: 14,7372 UN No.: 2214 MDL No.: MFCD00005918
Formule: C₈H₄O₃
Point d'ébullition: 295 °C (subl.)
Point de fusion: 131…133 °C
Densité: 1.53
Point d'éclair: 152 °C (305 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
ONU: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7372
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité