Graphite, colloidal, aérosol lubrifiant
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41775.1X
41775.1XEA 65 EUR InStock
41775.1X
Graphite, colloidal, aérosol lubrifiant
Graphite, colloidal
Applications: Dry film lubricant
Air dries rapidly at room temperature and adheres well to most substrates with minimum surface preparation
Appearance: Black UN No.: UN1950 MDL No.: MFCD00144065
Applications: Dry film lubricant
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
ONU: 1950
ADR: 2.1,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité