Tert-Butyle methyle oxyde 99+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41839.AK
41839.AKEA 39.7 EUR InStock
41839.AK
Tert-Butyle methyle oxyde 99+% pour HPLC
Méthoxy-2-méthyl-2 propane
Purity: 99+% CAS No.: 1634-04-4 Molecular Formula: (CH3)3COCH3 Formula Weight: 88.15 Flash Point: -25°(-13°F) Physical Form: Liquid Density: 0.742 Refractive Index: 1.3690 Odour: Mild Melting Point: -109° Boiling Point: 55-56° Beilstein Reference: 1730942 Merck Reference: 14,6032 UN No.: 2350 MDL No.: MFCD00008812
Chromatography solvent
Formule: (CH₃)₃COCH₃
Point d'ébullition: 55…56 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.742
Point d'éclair: –25 °C (–13 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008812
Numéro CAS: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
ONU: 2350
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=291a4fcacd235712620d5cf8491651995570d363&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité