Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfur in crude oil standard solutions, Specpure®

Fournisseur: Thermo Scientific

41885.AE 41886.AE 41887.AE 41888.AE 41889.AE 41890.AE 41891.AE 41892.AE
41885.AEEA 275 EUR InStock
41885.AE 41886.AE 41887.AE 41888.AE 41889.AE 41890.AE 41891.AE 41892.AE
Sulfur in crude oil standard solutions, Specpure®
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Physical Form: Liquid
Appearance: Black
Odour: Unpleasant
UN No.: UN1267
MDL No.: MFCD00197838


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité