tert-Butanolate d'hafnium (IV) ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hafnium(IV) t-butoxide, Hafnium(IV)-tert-butanolate
41908.04 41908.18
41908.04EA 258 EUR InStock
41908.04 41908.18
tert-Butanolate d'hafnium (IV) ≥99.9% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
tert-Butanolate d'hafnium (IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 2172-02-3 Molecular Formula: C16H36HfO4 Formula Weight: 470.94 Flash Point: 28°(82°F) Physical Form: Liquid Density: 1.15 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow Melting Point: 2° Boiling Point: 90°/5mm Solubility: Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00070458
Formule: C₁₆H₃₆HfO₄
MW: 470,94 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.15
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070458
Numéro CAS: 2172-02-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité