Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C172, en feuilles, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41911.GU
41911.GUEA 292 EUR InStock
41911.GU
Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C172, en feuilles, Thickness: 0.13 mm (0.005 in)
Copper beryllium alloy (98.1:1.9 w%), alloy C172
Molecular Formula: Cu:Be; 98.1:1.9 wt% Physical Form: ≈32.6g/150x200mm Temper: half hard Odour: Odourless MDL No.: MFCD01320550
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité