2-Aminoacetonitrile hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Aminoacetonitrile hydrochloride
41984.14
41984.14EA 129 EUR InStock
41984.14
2-Aminoacetonitrile hydrochloride ≥98%
2-Aminoacetonitrile hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 6011-14-9 Molecular Formula: H2NCH2CN.HCl Formula Weight: 92.53 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 166-171° dec. UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00012850
Formule: C₂H₅ClN₂
MW: 92,53 g/mol
Point de fusion: 166…171 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012850
Numéro CAS: 6011-14-9
EINECS: 227-865-9
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,412
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité