5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
420120-250
420120-250EA 117 EUR InStock
420120-250
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone, Calbiochem®
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00001684
Numéro CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité