2-Hydroxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1-phenylethanone, Benzoylcarbinol, Phenacyl hydroxyide, 2-Hydroxyacetophenone, Phenacyl alcohol, α-Hydroxyacetophenone
Packaged under argon.
42013.06
42013.06EA 90.4 EUR InStock
42013.06
2-Hydroxyacétophénone ≥97%
2-Hydroxyacétophénone
Purity: 97+% CAS No.: 582-24-1 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Physical Form: Powder, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00041829
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 86…88 °C
Densité: 1.0963 g/cm³ (99 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041829
Numéro CAS: 582-24-1
EINECS: 209-480-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité