1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.8% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
42060-10X1ML
42060-10X1MLEA 162 EUR InStock
42060-10X1ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99.8% additif éluant, pour LC-MS, Fluka™
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule: C₃H₂F₆O
Point d'ébullition: 59 °C
Point de fusion: -4 °C
Densité: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011651
Numéro CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.8 %
Suitability for the LC-MS complying
Non-volatile matter Max. 5 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 200 ppm
Absorbance at 240 nm Max. 0.01
Absorbance at 200 nm Max. 0.3
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité