Organic reference standard, neat, Bisphenol A, (CRM), TraceCERT®, Supelco®
Fournisseur: Merck
42088-100MG
42088-100MGEA 79.7 EUR InStock
42088-100MG
Organic reference standard, neat, Bisphenol A, (CRM), TraceCERT®, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Certified Reference material suitable for HPLC and GC analysis. Produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité