Triiodure de thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
42094.03
42094.03EA 144 EUR InStock
42094.03
Triiodure de thulium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Triiodure de thulium
Purity: 99.9% CAS No.: 13813-43-9 Molecular Formula: TmI3 Formula Weight: 549.65 Physical Form: -20 Mesh Melting Point: 1015° Boiling Point: 1260° MDL No.: MFCD00050141
Formule: I₃Tm
Point d'ébullition: 1260 °C
Point de fusion: 1015 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050141
Numéro CAS: 13813-43-9
EINECS: 237-472-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité