Chloropentacarbonylrhénium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42096.03
42096.03EA 200 EUR InStock
42096.03
Chloropentacarbonylrhénium ≥98%
Chloropentacarbonylrhénium
Purity: 98% CAS No.: 14099-01-5 Molecular Formula: C5ClO5Re Formula Weight: 361.71 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale brown UN No.: 3466 MDL No.: MFCD00013296
Formule: C₅ClO₅Re
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013296
Numéro CAS: 14099-01-5
EINECS: 237-948-1
ONU: 3466
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité