Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
42100-500MG
42100-500MGEA 945 EUR InStock
42100-500MG
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide
D-FDVA may be used as derivatizing agent for nullifying the possibility of minor compounds to be diastereomer of xenortide A, during HPLC-MS screening.
Formule: C₁₁H₁₃FN₄O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155643
Numéro CAS: 210529-62-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a93e5295d4416c3fd9ac93fbccb3cd38b1824cca&vid=ea6b0f3a50e16e24cdc27d99cc0839cdbeaa7877&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité