Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
42102-100MG
42102-100MGEA 139 EUR InStock
42102-100MG
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide ≥98.0%, LiChropur™ pour dérivatisation chirale, Supelco®
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide [L-FDVA] is a derivatizing chiral agent.
L-FDVA may be used as derivatizing agent for amino acids in the isolation and identification of microcystins.
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Formule: C₁₁H₁₃FN₄O₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00155636
Numéro CAS: 132679-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=475d6dd73f09518a1b8b61b4f3d5d98f5e256656&vid=eaebfa511574b55b390e3a0c034f698428b46a89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité