Melting point standards, sodium acetate anhydrous, traceable to primary standards, Supelco®
Fournisseur: Merck
42123-5G
42123-5GEA 49.5 EUR InStock
42123-5G
Melting point standards, sodium acetate anhydrous, traceable to primary standards, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130599, Sodium acetate anhydrous, tracable to primary standards (LGC).
Suitable for dropping point calibration.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c806a6031591d91f271bbddc28d8bcd89534fcd2&vid=c806a6031591d91f271bbddc28d8bcd89534fcd2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité