Molybdène ≥99.95% (base métaux), plaque, Thickness: 4.76 mm (0.188 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
42143.GH
42143.GHEA 595 EUR InStock
42143.GH
Molybdène ≥99.95% (base métaux), plaque, Thickness: 4.76 mm (0.188 in)
Molybdène
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈486g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Formule: Mo
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité