Bromure de bis(triphénylphosphine)nickel (II) ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nickel(II) bromide bis(triphenylphosphine), Dibromobis(triphenylphosphine)nickel(II)
42192.06
42192.06EA 77.6 EUR InStock
42192.06
Bromure de bis(triphénylphosphine)nickel (II) ≥99%
Bromure de bis(triphénylphosphine)nickel (II)
Purity: 99% CAS No.: 14126-37-5 Molecular Formula: Br2Ni[P(C6H5)3]2 Formula Weight: 743.12 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00015865
As a polymerization catalyst
Formule: C₃₆H₃₀Br₂NiP₂
MW: 743,08 g/mol
Point de fusion: 219…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015865
Numéro CAS: 14126-37-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité