Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triméthylsilylcarbonitrile 98%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trimethylsilylcarbonitrile

422061000
422061000.EA 311 EUR InStock
422061000.
Triméthylsilylcarbonitrile 98%, AcroSeal®
Triméthylsilylcarbonitrile


Formule: C₄H₉NSi
MW: 99,21 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11 °C
Densité: 0.744 g/cm³
Point d'éclair: 1 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001765
Numéro CAS: 7677-24-9
ONU: 3384
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité