Potassium fluorure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
42217.14
42217.14EA 288 EUR InStock
42217.14
Potassium fluorure ≥99.9% (base métaux)
Potassium fluorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7789-23-3 Molecular Formula: FK Formula Weight: 58.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.48 Refractive Index: 1.363 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 859° Boiling Point: 1505° Beilstein Reference: 3902818 Merck Reference: 14,7632 UN No.: 1812 MDL No.: MFCD00011398
Formule: KF
Point d'ébullition: 1505 °C
Point de fusion: 859 °C
Densité: 2.48
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011398
Numéro CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
ONU: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7632
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité