VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR Chemicals
422351SEA 471 EUR InStock
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Produit d'une pureté supérieure à celle des produits de qualité standard ou de fraction V de Cohn. Il ne contient aucune des globulines qui interfèrent dans de nombreux dosages.
  • Humidité : 4,5%
  • Cendres : 1,5%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité