Bovine Serum Albumin (BSA)
Fournisseur: VWR Chemicals
422361VEA 279 EUR InStock
422361V
Bovine Serum Albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Albumine exempte de protéase pour applications RIA et ELISA, produite par choc thermique dans de l'acide octanoïque.
  • Sans protéase
  • Sans IgG
  • Humidité : 5%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité