VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Fournisseur: VWR Chemicals
422371XEA 517 EUR InStock
422371X
VWR®, Bovine serum albumin (BSA), Cohn fraction V
Protéines et Peptides
Albumine à fraction V de Cohn produite par fractionnement à l'éthanol froid avec utilisation minimale de produits chimiques. Les résidus d'acides gras et d'acide sialique natif sont conservés dans ce BSA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité