VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR Chemicals
422381BEA 591 EUR InStock
422381B
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Produit par processus de choc thermique en utilisant du sodium caprylate comme stabilisateur avec d'autres traitements, y compris la dialyse et la désionisation.
  • faible taux d'endotoxines
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité