Osmium standard solution, 1,000 mg/L Os in 20% hydrochloric acid (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® étalon pour SAA
Fournisseur: Thermo Scientific
42239.AE
42239.AEEA 181 EUR InStock
42239.AE
Osmium standard solution, 1,000 mg/L Os in 20% hydrochloric acid (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards d'osmium
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certifications: Traçabilité NIST
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité