L-Lysine, anhydre 98.5-102.0%, Bioréactif
Fournisseur: VWR Chemicals
42307-1KGEA 0 EUR InStock
42307-1KG
L-Lysine, anhydre 98.5-102.0%, Bioréactif
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 196 °C
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 13,05656
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on dried substance) 98.5 - 102.0 %
Appearance Crystalline powder
Colour White to off white
Cell culture toxicity Passes test
DNases Not detected
Identification by IR Conforms to structure
Proteases Not detected
RNases Not detected
Solubility (10 %) Clear.complete.yellowish
Spec. opt. rot.(25°C; 8 %; HCl 6N;dried) 25.5 - 26.7 °
Heavy metals (as Pb) Max. 15 ppm
Ignition residue Max. 0.1 %
Water Max. 2.0 %
SO₄ (Sulphate) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 30 ppm
Bioburden Max. 100 CFU/g
Endotoxin (1 %) (EU/mg) Max. 0.1 EU/mg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité