Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminum silicon slug (99:1 wt%) ≥99.99% (base métaux), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

42322.30
42322.30EA 682 EUR InStock
42322.30
Aluminum silicon slug (99:1 wt%) ≥99.99% (base métaux), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminum silicon slug
Purity: 99.99% CAS No.: 11145-30-5 Molecular Formula: Al:Si; 99:1 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00143595


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143595
Numéro CAS: 11145-30-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité