Anti-KL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
423500-50
423500-50EA 874 EUR InStock
423500-50
Anti-KL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KL (klotho)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité