Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Titane ≥99.98% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

42388.QK
42388.QKEA 102 EUR InStock
42388.QK
Titane ≥99.98% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titane
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.9g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264


Formule: Ti
Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1660 °C
Densité: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011264
Numéro CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité