p-Crésol, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
42429-5G-F
42429-5G-FEA 112 EUR InStock
42429-5G-F
p-Crésol, Supelco®
p-Crésol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 201.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32…34 °C
Densité: 1.034 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002376
Numéro CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
ONU: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=697fd34f2364d59ee5ec8b0e77e8ae35dcf3ddb7&vid=a133109d5d81836f1e8d603dedc19f052533eb8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité